Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H52305.MD
H52305.03
H52305.MDEA
6730
CZK
H52305.MD
H52305.03
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Purity: 98+%
CAS No.: 4430-75-5
Molecular Formula: C8H16N2
Formula Weight: 140.23
Boiling Point: 68-72°/3mm
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD01098257
Vzorec:
C₈H₁₆N₂ Bod varu: 68…72 °C (3 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01098257 CAS číslo: 4430-75-5 UN: 3267 ADR: 8,II |