Tisk…
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: H-D-Ser(Bzl)-ol
H52304.03 H52304.06
H52304.03EA 3020 CZK
H52304.03 H52304.06
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 58577-88-1 Molecular Formula: C10H15NO2 Formula Weight: 181.23 UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD04112477
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112477
CAS číslo: 58577-88-1
UN: 3267
ADR: 8,III