Tisk…
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
H52299.03 H52299.06
H52299.03EA 3810 CZK
H52299.03 H52299.06
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 334932-13-7 Molecular Formula: C12H21NO4 Formula Weight: 243.30 MDL No.: MFCD03453252
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453252
CAS číslo: 334932-13-7