Tisk…
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H52295.MD H52295.03
H52295.MDEA 3710 CZK
H52295.MD H52295.03
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Purity: 98+% CAS No.: 93643-24-4 Molecular Formula: C7H14N2 Formula Weight: 126.20 UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD03787926
Vzorec: C₇H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787926
CAS číslo: 93643-24-4
UN: 3267
ADR: 8,II