5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H52279.03
H52279.06
H52279.03EA
4880
CZK
H52279.03
H52279.06
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone
Purity: 97%
CAS No.: 51417-13-1
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 105-106°C
MDL No.: MFCD16658881
Vzorec:
C₇H₈BrNO Bod tání: 105…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16658881 CAS číslo: 51417-13-1 |