2-Benzyl-N-boc-L-proline 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H52184.MD
H52184.03
H52184.MDEA
2760
CZK
H52184.MD
H52184.03
2-Benzyl-N-boc-L-proline 95%
2-Benzyl-N-boc-L-proline
Purity: 95%
CAS No.: 706806-60-2
Molecular Formula: C17H23NO4
Formula Weight: 305.37
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD06795522
Vzorec:
C₁₇H₂₃NO₄ Bod tání: 154…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06795522 CAS číslo: 706806-60-2 |