Tisk…
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H52176.03 H52176.06
H52176.03EA 5870 CZK
H52176.03 H52176.06
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 201484-50-6 Molecular Formula: C30H25NO4 Formula Weight: 463.53 Melting Point: 125-129° Beilstein Reference: 8873562 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00672337
Vzorec: C₃₀H₂₅NO₄
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672337
CAS číslo: 201484-50-6
UN: 3077
ADR: 9,III