Tisk…
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
H52027.03 H52027.06
H52027.03EA 6320 CZK
H52027.03 H52027.06
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 95%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 95% CAS No.: 734529-57-8 Molecular Formula: C9H10N2O4 Formula Weight: 210.19 MDL No.: MFCD04113693
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113693
CAS číslo: 734529-57-8