Tisk…
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H51967.03 H51967.06
H51967.03EA 5700 CZK
H51967.03 H51967.06
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Purity: 98% CAS No.: 96402-49-2 Molecular Formula: C28H23NO4 Formula Weight: 437.49 Melting Point: 171-183° Beilstein Reference: 4829118 MDL No.: MFCD00151914
Vzorec: C₂₈H₂₃NO₄
Bod tání: 171…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151914
CAS číslo: 96402-49-2