Tisk…
Boc-D-Tic-OH 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Boc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
H51965.03 H51965.06
H51965.03EA 2590 CZK
H51965.03 H51965.06
Boc-D-Tic-OH 98%
Boc-D-Tic-OH
Purity: 98% CAS No.: 115962-35-1 Molecular Formula: C15H19NO4 Formula Weight: 277.32 MDL No.: MFCD00143818
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277.32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143818
CAS číslo: 115962-35-1