Tisk…
Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H51857.03 H51857.06
H51857.03EA 2690 CZK
H51857.03 H51857.06
Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Purity: 97% CAS No.: 13363-51-4 Molecular Formula: C8H8N2S2 Formula Weight: 196.28 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00046866
Vzorec: C₈H₈N₂S₂
MW: 196,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046866
CAS číslo: 13363-51-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III