2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H51785.06
H51785.14
H51785.06EA
2140
CZK
H51785.06
H51785.14
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole
Purity: 97%
CAS No.: 1137-67-3
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Odour: Odourless
Melting Point: 254-260°
MDL No.: MFCD00022665
Vzorec:
C₁₂H₉N₃ Bod tání: 254…260 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022665 CAS číslo: 1137-67-3 |