Tisk…
2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Pyridin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole
H51778.06 H51778.14
H51778.06EA 2330 CZK
H51778.06 H51778.14
2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 2208-59-5 Molecular Formula: C12H9N3 Formula Weight: 195.22 Odour: Odourless Melting Point: 216-221° MDL No.: MFCD00453948
Vzorec: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Bod tání: 216…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00453948
CAS číslo: 2208-59-5