Tisk…
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51743.03 H51743.06
H51743.03EA 2480 CZK
H51743.03 H51743.06
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 936694-19-8 Molecular Formula: C22H35BN2O4 Formula Weight: 402.34 Beilstein Reference: 18669672 MDL No.: MFCD16294502
Vzorec: C₂₂H₃₅BN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16294502
CAS číslo: 936694-19-8