Tisk…
Thiopicolinamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51710.06 H51710.14
H51710.06EA 1270 CZK
H51710.06 H51710.14
Thiopicolinamide ≥97%
Thiopicolinamide
Purity: 97+% CAS No.: 5346-38-3 Molecular Formula: C6H6N2S Formula Weight: 138.19 Melting Point: 120-125° MDL No.: MFCD00087576
Vzorec: C₆H₆N₂S
Bod tání: 120…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087576
CAS číslo: 5346-38-3