Tisk…
Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Pyridylamidoxime, N'-Hydroxypicolinimidamide, 2-Pyridinecarboxamide Oxime, N-Hydroxypicolinimidamide
H51705.03 H51705.06
H51705.03EA 2470 CZK
H51705.03 H51705.06
Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Pyridine-2-carboxamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 1772-01-6 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 115-120° MDL No.: MFCD00085159
Vzorec: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Bod tání: 115…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085159
CAS číslo: 1772-01-6