Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H51682.MD
H51682.03
H51682.MDEA
2410
CZK
H51682.MD
H51682.03
Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride 96%
Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 29840-57-1
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
MDL No.: MFCD12546205
Vzorec:
C₇H₁₆ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12546205 CAS číslo: 29840-57-1 |