Tisk…
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51664.MD H51664.03 H51664.06
H51664.MDEA 1630 CZK
H51664.MD H51664.03 H51664.06
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
CAS No.: 1121057-52-0 Molecular Formula: C7H11N3O.HCl Formula Weight: 189.65 MDL No.: MFCD11870728
Vzorec: C₇H₁₁N₃O·HCl
MW: 189.65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870728
CAS číslo: 1121057-52-0