Tisk…
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51108.MD H51108.03
H51108.MDEA 1960 CZK
H51108.MD H51108.03
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride 97%
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 77145-39-2 Molecular Formula: C10H15N3.HCl Formula Weight: 213.71 MDL No.: MFCD09607833
Vzorec: C₁₀H₁₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607833
CAS číslo: 77145-39-2