Tisk…
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H51067.MD H51067.03
H51067.MDEA 1500 CZK
H51067.MD H51067.03
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde 98%
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 325461-35-6 Molecular Formula: C28H46O4 Formula Weight: 446.66 MDL No.: MFCD03427237
Vzorec: C₂₈H₄₆O₄
MW: 446,66 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427237
CAS číslo: 325461-35-6