2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H51035.MD
H51035.03
H51035.MDEA
3350
CZK
H51035.MD
H51035.03
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98%
CAS No.: 7298-89-7
Molecular Formula: C8H11ClO2
Formula Weight: 174.62
Melting Point: 161-164°
Beilstein Reference: 2326749
MDL No.: MFCD00010502
Vzorec:
C₈H₁₁ClO₂ MW: 174,62 g/mol Bod tání: 161…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010502 CAS číslo: 7298-89-7 |