Tisk…
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H51002.03 H51002.MD
H51002.03EA 7310 CZK
H51002.03 H51002.MD
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Purity: 97% CAS No.: 53617-37-1 Molecular Formula: C8H16N2O Formula Weight: 156.23 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD06740352
Vzorec: C₈H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06740352
CAS číslo: 53617-37-1
UN: 2735
ADR: 8,III