Tisk…
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50999.03 H50999.MD
H50999.03EA 8210 CZK
H50999.03 H50999.MD
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine
Purity: 97% CAS No.: 1716-60-5 Molecular Formula: C9H12FN Formula Weight: 153.20 MDL No.: MFCD01708100
Vzorec: C₉H₁₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01708100
CAS číslo: 1716-60-5