Tisk…
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H50985.03 H50985.MD
H50985.03EA 7250 CZK
H50985.03 H50985.MD
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
CAS No.: 139062-96-7 Molecular Formula: C8H16N2O Formula Weight: 156.23 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD07367773
Vzorec: C₈H₁₆N₂O
MW: 156.23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367773
CAS číslo: 139062-96-7
UN: 3259
ADR: 8 III