Tisk…
4-Propoxypiperidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50976.03 H50976.MD
H50976.03EA 9580 CZK
H50976.03 H50976.MD
4-Propoxypiperidine 95%
4-Propoxypiperidine
Purity: 95% CAS No.: 88536-11-2 Molecular Formula: C8H17NO Formula Weight: 143.23 MDL No.: MFCD06248727
Vzorec: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248727
CAS číslo: 88536-11-2