Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50899.03
H50899.MD
H50899.03EA
6630
CZK
H50899.03
H50899.MD
Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Purity: 96%
CAS No.: 21725-69-9
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Odour: Odourless
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD00125030
Vzorec:
C₇H₅NO₂ Bod tání: 137…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00125030 CAS číslo: 21725-69-9 |