4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50873.03
H50873.MD
H50873.03EA
6700
CZK
H50873.03
H50873.MD
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 97%
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 733748-92-0
Molecular Formula: C10H17N3O
Formula Weight: 195.27
Refractive Index: 1.4860
MDL No.: MFCD08061038
Vzorec:
C₁₀H₁₇N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061038 CAS číslo: 733748-92-0 |