Tisk…
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carbaldehyde
H50816.03 H50816.MD
H50816.03EA 10060 CZK
H50816.03 H50816.MD
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 66109-88-4 Molecular Formula: C12H14O2 Formula Weight: 190.24 MDL No.: MFCD08061006
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061006
CAS číslo: 66109-88-4