Tisk…
3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50769.03 H50769.MD
H50769.03EA 7860 CZK
H50769.03 H50769.MD
3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Purity: 96% CAS No.: 420137-14-0 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 MDL No.: MFCD08060975
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060975
CAS číslo: 420137-14-0