Tisk…
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-2-(p-tolyl)morpholine
H50732.03 H50732.MD
H50732.03EA 9720 CZK
H50732.03 H50732.MD
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Purity: 97% CAS No.: 902836-81-1 Molecular Formula: C12H17NO Formula Weight: 191.28 Melting Point: 49-51° MDL No.: MFCD08060961
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,28 g/mol
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060961
CAS číslo: 902836-81-1