Tisk…
2-Hydrazinoquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Quinolylhydrazine, 2-Hydrazinylquinoline
H50700.03 H50700.MD
H50700.03EA 6830 CZK
H50700.03 H50700.MD
2-Hydrazinoquinoline 97%
2-Hydrazinoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 15793-77-8 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00041860
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041860
CAS číslo: 15793-77-8
EINECS: 239-899-1