Tisk…
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50688.03EA 2980 CZK
H50688.03
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 97%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₂₁N₃O
MW: 199,298 g/mol
Bod varu: 106…107 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191217
CAS číslo: 4892-89-1