Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester
H50678.03
H50678.06
H50678.03EA
2970
CZK
H50678.03
H50678.06
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 916791-97-4
Molecular Formula: C10H16N2O2
Formula Weight: 196.25
MDL No.: MFCD00173782
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₂ MW: 196,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173782 CAS číslo: 916791-97-4 |