Tisk…
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50673.03 H50673.MD
H50673.03EA 5630 CZK
H50673.03 H50673.MD
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 258521-20-9 Molecular Formula: C10H10N4O3 Formula Weight: 234.22 MDL No.: MFCD01764763
Vzorec: C₁₀H₁₀N₄O₃
MW: 234,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764763
CAS číslo: 258521-20-9