Tisk…
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50584.03 H50584.06
H50584.03EA 3300 CZK
H50584.03 H50584.06
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine
Purity: 98% CAS No.: 50638-54-5 Molecular Formula: C10H14BrN Formula Weight: 228.13 MDL No.: MFCD00100113
Vzorec: C₁₀H₁₄BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100113
CAS číslo: 50638-54-5