5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50483.03
H50483.06
H50483.03EA
2860
CZK
H50483.03
H50483.06
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 38401-67-1
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.28
MDL No.: MFCD00663639
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂S MW: 218.28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00663639 CAS číslo: 38401-67-1 |