Tisk…
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50478.03 H50478.MD
H50478.03EA 3640 CZK
H50478.03 H50478.MD
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 2199-58-8 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 MDL No.: MFCD00111522
Vzorec: C7H9NO
MW: 123,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00111522
CAS číslo: 2199-58-8