3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50435.03
H50435.06
H50435.03EA
3190
CZK
H50435.03
H50435.06
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 144026-74-4
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 90-91°
MDL No.: MFCD01940432
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O Bod tání: 90…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01940432 CAS číslo: 144026-74-4 |