Tisk…
2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H50418.03 H50418.06
H50418.03EA 5360 CZK
H50418.03 H50418.06
2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
2-Pyrazinecarbonyl chloride
Purity: 90+% CAS No.: 19847-10-0 Molecular Formula: C5H3ClN2O Formula Weight: 142.55 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00792886
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792886
CAS číslo: 19847-10-0
EINECS: 243-367-4
ADR: 8,II