Tisk…
Isopropyl glycolate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50334.03 H50334.06
H50334.03EA 3140 CZK
H50334.03 H50334.06
Isopropyl glycolate 96%
Isopropyl glycolate
Purity: 96% CAS No.: 623-61-0 Molecular Formula: HOCH2CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 118.13 MDL No.: MFCD00046747
Vzorec: HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂
MW: 118,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046747
CAS číslo: 623-61-0
EINECS: 210-804-5