2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H50333.03
H50333.MD
H50333.03EA
10060
CZK
H50333.03
H50333.MD
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 62821-88-9
Molecular Formula: C7H13N3
Formula Weight: 139.20
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD04967722
Vzorec:
C₇H₁₃N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04967722 CAS číslo: 62821-88-9 ADR: 8,III |