Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
H50317.03 H50317.MD
H50317.03EA 4910 CZK
H50317.03 H50317.MD
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 25016-20-0 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 146-156° MDL No.: MFCD00464254
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,12 g/mol
Bod tání: 146…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464254
CAS číslo: 25016-20-0