Tisk…
4-(Diethylamino)butylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H50278.03 H50278.06
H50278.03EA 3130 CZK
H50278.03 H50278.06
4-(Diethylamino)butylamine 96%
4-(Diethylamino)butylamine
Purity: 96% CAS No.: 27431-62-5 Molecular Formula: C8H20N2 Formula Weight: 144.26 Boiling Point: 72-24°/10mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00014836
Vzorec: C₈H₂₀N₂
Bod varu: 72…24 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014836
CAS číslo: 27431-62-5
EINECS: 248-456-1
ADR: 8,III