1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50225.03
H50225.06
H50225.03EA
2850
CZK
H50225.03
H50225.06
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 2644-93-1
Molecular Formula: C7H10N2O
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 80-83°
Boiling Point: 132°/12mm
MDL No.: MFCD00159623
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O MW: 138.17 g/mol Bod varu: 132 °C (12 mmHg) Bod tání: 80…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00159623 CAS číslo: 2644-93-1 |