Tisk…
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50172.03 H50172.06
H50172.03EA 1770 CZK
H50172.03 H50172.06
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 96%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Purity: 96% CAS No.: 107818-20-2 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 MDL No.: MFCD01863636
Vzorec: C₇H₅NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863636
CAS číslo: 107818-20-2