Tisk…
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50089.03 H50089.06
H50089.03EA 3610 CZK
H50089.03 H50089.06
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 885278-10-4 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 MDL No.: MFCD06804560
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804560
CAS číslo: 885278-10-4