Tisk…
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethoxypyridine-3-carbaldehyde, 2-Ethoxynicotinaldehyde
H50088.03 H50088.06
H50088.03EA 3610 CZK
H50088.03 H50088.06
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 885278-07-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 MDL No.: MFCD06804559
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804559
CAS číslo: 885278-07-9