Tisk…
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50084.03 H50084.06
H50084.03EA 3400 CZK
H50084.03 H50084.06
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine 97%
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 766557-62-4 Molecular Formula: C9H10INO Formula Weight: 275.09 MDL No.: MFCD06659010
Vzorec: C₉H₁₀INO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659010
CAS číslo: 766557-62-4