Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50080.03 H50080.MD
H50080.03EA 5940 CZK
H50080.03 H50080.MD
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 59378-75-5 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 128-137° MDL No.: MFCD02179181
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Bod tání: 128…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179181
CAS číslo: 59378-75-5