5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine, 2-BOC protected, 2-(Boc-amino)-5-(aminomethyl)pyridine
H50078.03
H50078.06
H50078.03EA
4910
CZK
H50078.03
H50078.06
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 97%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 187237-37-2
Molecular Formula: C11H17N3O2
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 132-134°
MDL No.: MFCD07781132
Vzorec:
C₁₁H₁₇N₃O₂ Bod tání: 132…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781132 CAS číslo: 187237-37-2 |